Stampa…
Mercurio (II) ioduro 99,0 ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 124.81 EUR
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Mercurio (II) ioduro 99,0 ACS, Fluka™
Mercurio (II) ioduro
Formula: HgI₂
Peso molecolare: 454.4 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C
Punto di fusione: 259 °C
Densità: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011044
CAS Number: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Visualizza i codici
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %