Stampa…
Acido perclorico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) soluzione volumetrica, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 521.51 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Acido perclorico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) soluzione volumetrica, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Acido perclorico
Concentrate for 1L standard solution
Formula: HClO₄
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: -18 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002