Stampa…
Acido perclorico ≥70% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
244252-1L 244252-2.5L
244252-1LEA 207.14 EUR
244252-1L 244252-2.5L
Acido perclorico ≥70% ACS, Fluka™
Acido perclorico
Formula: HClO₄
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: -18 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (alkalimetric) 69.0 - 72.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
APHA Max. 10