Stampa…
Formammide, secco, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Carbamaldehyde
34724-1L 34724-6X1L
34724-1LEA 63.46 EUR
34724-1L 34724-6X1L
Formammide, secco, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Formammide
Formula: HCONH₂
Punto di ebollizione: 210 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: 1…3 °C
Densità: 1,133 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007941
CAS Number: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
ADR: 1,
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2
Vapor Density 1.55 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.447 (lit.)
Vapor Pressure 0.08 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 932 °F