Stampa…
Magnesio solfato, anidro ≥99.5%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
M7506-1KG M7506-500G
M7506-1KGEA 205.51 EUR
M7506-1KG M7506-500G
Magnesio solfato, anidro ≥99.5%, per analisi
Magnesio solfato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: MgSO₄
Punto di fusione: 1,130 °C (dec.)
Densità: 2,7 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (calculated to the dried substance) Min. 99.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying