Stampa…
Ferro (III) ossido ≥95%, purificato, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 63.25 EUR
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Ferro (III) ossido ≥95%, purificato, Fluka™
Ferro (III) ossido
Formula: Fe₂O₃
Punto di fusione: 1,565 °C
Densità: 5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011008
CAS Number: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Visualizza i codici
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %