Stampa…
EDTA sale bisodico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 38.55 EUR
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA sale bisodico concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
EDTA sale bisodico
Concentrate for 1L standard solution
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002