2-Etossietanolo 99%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 136 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: -70 °C Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 40 °C (1,013 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002869 CAS Number: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 Merck Index: 13,03786 |
|
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.10 % |
APHA | Max. 10 |
Autoignition Temperature | 460 °F |
Refractive Index | n20/D 1.407 (lit.) |
Vapor Pressure | 3.8 mmHg ( 20 °C) |