Stampa…
Potassio esacianoferrato (III) ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Potassio ferricianuro
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
31253-1KGEA 195.46 EUR
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
Potassio esacianoferrato (III) ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassio esacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Peso molecolare: 329,25 g/mol
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: Dec.
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011392
CAS Number: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %