Stampa…
Ipoclorito di sodio 4,00 - 4,99% available chlorine in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 114.87 EUR
239305-500ML 239305-5L
Ipoclorito di sodio 4,00 - 4,99% available chlorine in soluzione acquosa, per analisi
Ipoclorito di sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClNaO
Peso molecolare: 74.44 g/mol
Punto di fusione: -6
Densità: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Merck Index: 13,08702
Visualizza i codici
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%