Stampa…
Ipoclorito di sodio ∼10% (RT) in soluzione acquosa, Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 76.35 EUR
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Ipoclorito di sodio ∼10% (RT) in soluzione acquosa, Purum, Fluka™
Ipoclorito di sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26