Stampa…
Ipoclorito di sodio 6 -14% available chlorine in soluzione acquosa, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
13440-500ML 13440-6X500ML
13440-500MLEA 82.05 EUR
13440-500ML 13440-6X500ML
Ipoclorito di sodio 6 -14% available chlorine in soluzione acquosa, Fluka™
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay of active chlorine 6 - 14 %