Stampa…
Rame solfato pentaidrato 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Rame (II) solfato pentaidrato
31293-50KG 31293-1KG 31293-500G 31293-6X1KG 31293-25KG
31293-50KGEA 2252.88 EUR
31293-50KG 31293-1KG 31293-500G 31293-6X1KG HONC31293-25KG
Rame solfato pentaidrato 99-102%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Peso molecolare: 249,69 g/mol
Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento)
Punto di fusione: 110 °C
Densità: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 3.7 - 4.5
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Vapor Pressure 7.3 mmHg ( 25 °C)