Rosso fenolo ACS Indicatore, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32661-10G
32661-25G
32661-100G
32661-10GEA
63.84
EUR
32661-10G
32661-25G
32661-100G
Rosso fenolo ACS Indicatore, Fluka™
Rosso fenolo
Formula:
C₁₉H₁₄O₅S Peso molecolare: 354,38 g/mol Punto di fusione: > 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS Number: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |
Clearness of the solution | complying |
Loss on drying (vacuum) | Max. 5 % |
Residue on ignition | Max. 1 % |
Change range | complying |
Extinction maximum at | 552 - 562 nm |
Extinction maximum of | 900 - 1800 |