Potassio tiocianato ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
KSCN Punto di ebollizione: Decomposes on heating Punto di fusione: 172 °C Densità: 1,89 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS Number: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Assay | Min. 98.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.3 - 8.7 |
Ammonium (NH₄) | Max. 3 ppm |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Matter consuming I (as I) | complying |
IR spectrum | complying |