Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato ≥99.5% per HPLC, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
60221-250GEA 329.33 EUR
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
Potassio diidrogeno fosfato ≥99.5% per HPLC, Fluka™
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Punto di fusione: 253 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Visualizza i codici
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.1 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)