di-Ammonio idrogeno fosfato 99-102%, Puriss., meets analytical specification of NF, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Ammonio fosfato bibasico
Formula:
(NH₄)₂HPO₄ Peso molecolare: 132.06 g/mol Punto di fusione: 155 °C Densità: 1.62 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS Number: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |
Assay | 98.0 - 102.0 % |
pH (1 %,25°C) | 7.6 - 8.2 |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.02 % |