Potassio idrossido ∼45% in soluzione acquosa per HPLC, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
KOH Punto di ebollizione: 112 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: -6 °C Densità: 1,510 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS Number: 1310-58-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Assay | 40.5 - 49.5 % |
Assay of K₂CO₃ | Max. 0.3 % |
Suitability test (HPLC) | complying |
Density (D 20/4) | 1.440 - 1.480 |
Absorbance at 500 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 310 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.1 |