Stampa…
Glicol etilenico dimetiletere ≥99% inhibitor-free, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Dimetilglicol, 1,2-Dimetossietano
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
E27408-1LEA 129.72 EUR
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
Glicol etilenico dimetiletere ≥99% inhibitor-free, per analisi
Glicol etilenico dimetiletere
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: -58 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008502
CAS Number: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Vapor Pressure 48 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 10.4 %