Stampa…
Dimetilsolfossido ≥99.5%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D5879-1GA D5879-100ML D5879-25L D5879-2.5L D5879-5L
D5879-1GAEA 510.97 EUR
D5879-1GA D5879-100ML D5879-25L D5879-2.5L D5879-5L
Dimetilsolfossido ≥99.5%, per analisi
Dimetilsolfossido
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: (CH₃)₂SO
Peso molecolare: 78.14 g/mol
Punto di ebollizione: 28.5 %(V)
Punto di fusione: 18.5 °C
Densità: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 2.7 (vs air)
Autoignition Temperature 573 °F
Vapor Pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 42 %, 63 °F
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)