Stampa…
Dimetilsolfossido, essicato ≥99.9%, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
34943-1L 34943-2.5L 34943-6X1L
34943-1LEA 190.77 EUR
34943-1L 34943-2.5L 34943-6X1L
Dimetilsolfossido, essicato ≥99.9%, Puriss. p.a. (≤0.02% H₂O), Riedel-de Haën™
Dimetilsolfossido
Beilstein Number: 506008
RTECS Number: PV6210000
UNSPSC Code: 12191602
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 18,5 °C
Densità: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28,5 %(V)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Total bacterial value Max. 100 KBE/ml
Endotoxin limit (LAL) Max. 10 EU/ml
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)