Acido solfammidico ≥99.5% (by alkalimetry)
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
07401-25KG
07401-1KG
07401-2.5KG
07401-5KG
07401-6X2.5KG
07401-25KGEA
246.95
EUR
07401-25KG
07401-1KG
07401-2.5KG
07401-5KG
07401-6X2.5KG
Acido solfammidico ≥99.5% (by alkalimetry)
Acido solfammidico
Formula:
H₃NO₃S Punto di fusione: 209 °C,205 °C Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS Number: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Assay (alkalimetric) | Min. 99.5 % |
Residue on ignition | Max. 0.02 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.15 % |