Stampa…
(±)-α-Acido Metossifenilacetico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 852.72 EUR
65210-25G 65210-5G
(±)-α-Acido Metossifenilacetico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for gravimetric determination of Na, Fluka™
(±)-α-Acido Metossifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 165 °C (24 hPa)
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064217
CAS Number: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Visualizza i codici
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50