Stampa…
Ammonio idrogeno carbonato 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ammonio bicarbonato
11213-1KG 11213-25KG 11213-6X1KG
11213-1KGEA 29.18 EUR
11213-1KG 11213-25KG 11213-6X1KG
Ammonio idrogeno carbonato 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E503, Fluka™
Ammonio idrogeno carbonato
Formula: NH₄HCO₃
Peso molecolare: 79.06 g/mol
Punto di fusione: 35
Densità: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012138
CAS Number: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 100 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm
Residual solvents complying