Piombo (II) nitrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dinitrate
228621-100G
228621-2.5KG
228621-500G
228621-100GEA
43.01
EUR
228621-100G
228621-2.5KG
228621-500G
Piombo (II) nitrato ≥99.0% ACS, Fluka™
Piombo (II) nitrato
Formula:
Pb(NO₃)₂ Peso molecolare: 331,21 g/mol Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento) Punto di fusione: 458…459 °C (1,023 hPa) Densità: 4,49 g/cm³ (20.1 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011153 CAS Number: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05432 |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
In diluted HNO₃ insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 20 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 200 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Form | Solid |