Stampa…
Piombo (II) nitrato 99, Puriss., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Lead dinitrate
11520-1KG 11520-5KG
11520-1KGEA 111.85 EUR
11520-1KG HONC11520-5KG
Piombo (II) nitrato 99, Puriss., Fluka™
Piombo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
Peso molecolare: 331.21 g/mol
Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento)
Punto di fusione: 458…459 °C (1.023 hPa)
Densità: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011153
CAS Number: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %