Stampa…
Tetraidrofurano ≥99.0% contains inhibitor, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 250 ppm
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
178810-10LEA 428.79 EUR
178810-10L 178810-1L 178810-2.5L 178810-20L
Tetraidrofurano ≥99.0% contains inhibitor, per analisi
Tetraidrofurano
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 65 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay BHT (GC) 200 - 300 ppm
APHA Max. 20
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Explosion Limit 11.8 %
Vapor Pressure 114 mmHg ( 15 °C)
Vapor Density 2.5 (vs air)