Stampa…
Argento nitrato 0.1 M AgNO3 (0.1N) in soluzione acquosa ≥99% Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
35375-1LEA 145.91 EUR
35375-1L 35375-5L-VP 35375-10L-VP 35375-6X1L 35375-500ML 35375-2.5L
Argento nitrato 0.1 M AgNO3 (0.1N) in soluzione acquosa ≥99% Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Peso molecolare: 169.87 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: <0 °C
Densità: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective