Carbonio solfuro ≥99.9%, per analisi low in benzene
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
342270-100ML
342270-1L
342270-800ML
342270-100MLEA
52.57
EUR
342270-100ML
342270-1L
342270-800ML
Carbonio solfuro ≥99.9%, per analisi low in benzene
Carbonio solfuro
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
CS₂ Punto di ebollizione: 46 °C (1,013 hPa) Punto di fusione: -76 °C Densità: 1,264 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011321 CAS Number: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 UN: 1131 ADR: 3,I Merck Index: 13,01821 |
|
Explosion Limit | 50 % |
Assay (GC) | Min. 99.90 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Benzene (GC) | Max. 1 ppm |
Autoignition Temperature | 212 °F |
Vapor Density | 2.67 (vs air) |