Stampa…
Solfato di ditallio ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
88290-100G 88290-500G
88290-100GEA 297.47 EUR
88290-100G 88290-500G
Solfato di ditallio ≥98.0% (RT), Purum, Fluka™
Solfato di ditallio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: O₄STl₂
Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento)
Punto di fusione: 632 °C
Densità: 6,77 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011278
CAS Number: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Visualizza i codici
Assay (bromatometric) 98.0 - 102.0 %