Stampa…
Calcio cloruro, anidro ≥97%, in polvere, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 73.75 EUR
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Calcio cloruro, anidro ≥97%, in polvere, Fluka™
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1,900 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 765 °C
Densità: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %