Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
38200-1EA
38200-6X1EA
38200-1EAEA
31.48
EUR
38200-1EA
38200-6X1EA
Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio tiosolfato
Concentrate for 1L standard solution
Formula:
Na₂S₂O₃ Peso molecolare: 158,11 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C Flash Pt: Does not flash Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS Number: 7772-98-7 EINECS: 231-791-2 |
Factor | 0.998 - 1.002 |