Stampa…
Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 57.34 EUR
38243-1EA 38243-6X1EA
Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio tiosolfato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,0 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002