Stampa…
Acido o-fosforico 85-90% HPLC, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acido fosforico
79606-100ML 79606-500ML
79606-100MLEA 43.86 EUR
79606-100ML 79606-500ML
Acido o-fosforico 85-90% HPLC, Fluka™
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Visualizza i codici
Appearance complying
Assay 85.0 - 90.0 %
Density (D 20/4) 1.680 - 1.720
Absorbance at 210 nm Max. 0.07
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.04
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Vapor Pressure 5 mmHg ( 25 °C)
Vapor Density 3.4 (vs air)