Stampa…
Sodio idrossido concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
38210-6X1EA 38210-1EA
38210-6X1EAEA 206.38 EUR
38210-6X1EA 38210-1EA
Sodio idrossido concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: –10–14 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective