Stampa…
Sodio idrossido concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
Synonyms: Idrossido di sodio
38227-1EA 38227-6X1EA
38227-1EAEA 60.41 EUR
38227-1EA 38227-6X1EA
Sodio idrossido concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective