Sodio idrossido 1 M NaOH (1N) ≥99.5% soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
71463-1L
71463-55L
71463-1LEA
21.22
EUR
71463-1L
HONC71463-55L
Sodio idrossido 1 M NaOH (1N) ≥99.5% soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 100 °C Punto di fusione: 0 °C Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 UN: 1824 ADR: 8,II |
Calibrated Against | potassium hydrogen phthalate |
Assay | 0.998 - 1.002 mol/l |