Stampa…
Sodio idrossido 0.5 M NaOH (0.5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
71424-1L 71424-55L
71424-1LEA 87.34 EUR
71424-1L HONC71424-55L
Sodio idrossido 0.5 M NaOH (0.5N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: >100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Appearance of the substance complying
Assay 0.499 - 0.501 mol/l