Stampa…
Sodio idrossido concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
38215-1EA 38215-6X1EA
38215-1EAEA 49.88 EUR
38215-1EA 38215-6X1EA
Sodio idrossido concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 120 °C
Densità: 1,350 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective