Stampa…
Sodio idrossido 0.1 M NaOH (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
35263-1LEA 34.79 EUR
35263-1L 35263-5L-VP 35263-10L-VP 35263-5L 35263-6X1L
Sodio idrossido 0.1 M NaOH (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective