Stampa…
Sodio idrossido ~50% in soluzione acquosa per HPLC, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
71686-1L 71686-2.5L
71686-1LEA 78.61 EUR
71686-1L 71686-2.5L
Sodio idrossido ~50% in soluzione acquosa per HPLC, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 143 °C
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1,525 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.500 - 1.540
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.1 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.08
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 240 nm Max. 0.17
Suitability test (HPLC) complying