Stampa…
Perossido di idrogeno 30% (w/w) in water contains inhibitor ACS
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
216763-100ML 216763-500ML 216763-4L
216763-100MLEA 44.25 EUR
216763-100ML 216763-500ML 216763-4L
Perossido di idrogeno 30% (w/w) in water contains inhibitor ACS
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: -26 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Assay 29.0 - 32.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Titrable Acid Max. 0.0006 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
APHA Max. 10
Vapor Density 1 (vs air)