Stampa…
Acqua, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
34877-2.5LEA 120.07 EUR
34877-2.5L 34877-4X2.5L 34877-1L
Acqua, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,9971 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Non-volatile matter Max. 3 ppm
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
HPLC Gradient at 254 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 210 nm Max. 5 mAU
Chloride (Cl) Max. 0.01 ppm
Fluoride (F) Max. 0.01 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.1 ppm