Stampa…
Acqua, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
270733-1L 270733-2.5L 270733-4L 270733-6X1L
270733-1LEA 69.78 EUR
270733-1L 270733-2.5L 270733-4L 270733-6X1L
Acqua, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,9971 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175