Stampa…

Acido nitrico 64 - 66%, Puriss., Fluka™

Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo

Synonyms: Nitric acid solution

07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 52.34 EUR
07006-1L 07006-2.5L
Acido nitrico 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63,01 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR