Stampa…
Sodio nitrito ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Diazotizing salts
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
31443-100GEA 31 EUR
31443-100G 31443-1KG 31443-250G 31443-500G
Sodio nitrito ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Peso molecolare: 69 g/mol
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %