Stampa…
Potassio dicromato ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
31255-1KG 31255-250G
31255-1KGEA 195.47 EUR
31255-1KG 31255-250G
Potassio dicromato ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassio bicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 398 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011367
CAS Number: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1,I
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Visualizza i codici
Assay Min. 99.8 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %