Litio carbonato ≥99%, Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
13010-100KG
13010-1KG
13010-100G
13010-100KGEA
6005.53
EUR
13010-100KG
13010-1KG
13010-100G
Litio carbonato ≥99%, Purum, Fluka™
Litio carbonato
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
Li₂CO₃ Punto di ebollizione: 1,300 °C Punto di fusione: 720 °C Densità: 2,110 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011084 CAS Number: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 |
Assay | Min. 99 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Potassium (K) | Max. 0.03 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.003 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.3 % |