Potassio bromuro per spettrofotometria IR, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Formula:
KBr Punto di ebollizione: 1,383 °C (1.013 hPa) Punto di fusione: 734 °C Densità: 2,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS Number: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Suitability for IR spectroscopy | complying |
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 795 °C) |