Stampa…
n-Nonano 99%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
N29406-100MLEA 88.97 EUR
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
n-Nonano 99%, per analisi
n-Nonano
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₃
Punto di ebollizione: 2,9 %(V)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009574
CAS Number: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Explosion Limit 2.9 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.407
Autoignition Temperature 401 °F
Vapor Density 4.41 (vs air)